AMBH324ABD3A
Ambeed, Inc.
Dimethyl 1H-pyrrole-2,3-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
dimethyl 1H-pyrrole-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-3-4-9-6(5)8(11)13-2/h3-4,9H,1-2H3
InChI
AKJAEUGFSVPHBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2818-08-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)