AMBH303C5929
Ambeed, Inc.
3-Bromopyrazin-2-ol
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C4H3BrN2O/c5-3-4(8)7-2-1-6-3/h1-2H,(H,7,8)
InChI
FXXVXMZIFSXOMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261634-06-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)