Documenti fondamentali
AMBH303C431A
Ambeed, Inc.
4-Amino-1-benzylpyrrolidin-2-one dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.17
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-1-benzylpyrrolidin-2-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.2ClH/c12-10-6-11(14)13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,10H,6-8,12H2;2*1H
InChI
WDLMCJLUPOMUSD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2044703-04-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)