Documenti fondamentali
AMBH2D701179
Ambeed, Inc.
3,3'-Azanediylbis(propan-1-ol)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero MDL:
Iupac Name
3,3'-azanediyldipropan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9/h7-9H,1-6H2
InChI
CXMYWOCYTPKBPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14002-33-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14002-33-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)