Documenti fondamentali
AMBH2D700E75
Ambeed, Inc.
4-Phenyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-phenyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N3/c11-6-10-9(7-12-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,(H,12,13)
InChI
UKUOCGFYSINYSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21673-04-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)