Documenti fondamentali
AMBH2D70070F
Ambeed, Inc.
2-Vinylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-vinylaniline
Inchi Code
1S/C8H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1,9H2
InChI
KURPPWHPIYBYBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3867-18-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3867-18-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)