Documenti fondamentali
AMBH2D6FCA75
Ambeed, Inc.
Dimethyl 4-bromophthalate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.08
Numero MDL:
Iupac Name
dimethyl 4-bromophthalate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
InChI
AMNIKUDFXYWYSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87639-57-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)