AMBH2D6F98E8
Ambeed, Inc.
5-Aminomethylthiazole HCl
About This Item
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1,5H2;1H
InChI
WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)