Documenti fondamentali
AMBH2D6F9808
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(3-chloro-2,4,5-trifluorophenyl)-3-oxopropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.63
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(3-chloro-2,4,5-trifluorophenyl)-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C11H8ClF3O3/c1-2-18-8(17)4-7(16)5-3-6(13)11(15)9(12)10(5)14/h3H,2,4H2,1H3
InChI
LZMXLCPYJNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101987-86-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)