Documenti fondamentali
AMBH2D6F8146
Ambeed, Inc.
Pittsburgh Compound-B
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.33
Numero MDL:
Iupac Name
2-[4-(methylamino)phenyl]-1,3-benzothiazol-6-ol
Inchi Code
1S/C14H12N2OS/c1-15-10-4-2-9(3-5-10)14-16-12-7-6-11(17)8-13(12)18-14/h2-8,15,17H,1H3
InChI
ZQAQXZBSGZUUNL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/566169-93-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)