Documenti fondamentali
AMBH2D6F72B5
Ambeed, Inc.
Thiomorpholine 1,1-dioxide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.19
Numero MDL:
Iupac Name
thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
InChI
NDOVLWQBFFJETK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39093-93-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)