AMBH2D6F6C6D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
About This Item
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
InChI
FMEWVPPYMHXEGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)