Documenti fondamentali
AMBH2D6F03B7
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.99
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3BrFNO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
InChI
UWFUYQNHOZTXSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850142-72-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)