Documenti fondamentali
Z803731
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KCl, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiali
KCl
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 2 mm
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)