Documenti fondamentali
Z768022
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 500 mL without handles
Scegli un formato
1 EA
CHF 218.00
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 218.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum
Caratteristiche
fits flask 500 mL without handles
Holds 1x 500 ml
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000639
Descrizione generale
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 500ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)