Documenti fondamentali
Z767921
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 9 x 16 mL flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 84.20
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 84.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 9 x 16 mL flask
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000628
Lungh. × largh.
79 mm × 79 mm
Descrizione generale
H 135.103 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Caratteristiche e vantaggi
  • Holds 9 x 16 mL flasks
  • Hole diameter: 20.5 mm
  • Hole depth: 28.5 mm
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)