Documenti fondamentali
Z766852
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size M
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
(chloroprene gloves)
green
Misura
M
Descrizione
ambidexterous
textured fingers
Caratteristiche
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 50 ea (boxes of 50)
Produttore/marchio commerciale
Microflex NEC-288-M
Lunghezza
11.8 in. , cuff
Spessore
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Descrizione generale
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
Note legali
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)