Z766631
Stainless steel sterilization trays
gauge 20, L × W × D 20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122808
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel container
Produttore/marchio commerciale
Polarware S20064
Lungh. × largh. × prof.
20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
Capacità
5.25 qt (4.97 L)
Gauge
20
Descrizione generale
Tray units can be used for either hot or cold sterilization. Covers feature recessed strap handle for ease and safety in transporting, handling and storing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)