Z766534
Cover for stainless steel straight side container
fits 2.05 qt size
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiali
stainless steel cover
Produttore/marchio commerciale
Polarware 2Y-2
Lungh. × largh.
6.625 in. × 5.375 in.
Capacità
2.05 qt
Prodotti consigliati
Z766445, Stainless steel straight side container, capacity 2.05 qt
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)