Documenti fondamentali
Z763292
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal septa, EPDM rubber with PTFE face
pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Sure/seal bottles, Sure/seal septa
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Confezionamento
pkg of 10 ea
Descrizione generale
Dimensions: 26.2 mm diameter x 5 mm thick at center x 1.4 mm thick at rim.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)