Z756997
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 110 V AC
Sinonimo/i:
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
Produttore/marchio commerciale
Kern DBS 60-3 US
Capacità di pesata
60 g
Lungh. × Largh. × Alt.
202 mm × 336 mm × 157 mm
Descrizione generale
- Halogen quartz glass heater
- Observation window over the sample
- Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
- Sample description for up to 99 samples
- Date and time display as standard
- 10 sample plates included
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)