Documenti fondamentali
Z744039
Sigma-Aldrich
KitAlysis Vials
Sinonimo/i:
Pack of 96 shell vials (8x30) with stackable tray
Scegli un formato
1 EACH
CHF 84.20
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 84.20
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
KitAlysis Vials is a pack of 96 shell vials that are compatible with the KitAlysis High-Throughput Screening Platform. These vials allow the user to screen their own catalysts and ligands using the KitAlysis 24-well Reaction Block.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)