Z743777
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 10, size 10 μL, reload tower, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ART 10
reload tower
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3501-05-RT
tecniche
PCR: suitable
Misura
10 μL
Volume
10 μL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)