Z743754
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 300L, size 300 μL, hinged rack, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
HLT 300L
hinged rack
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3732-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Misura
300 μL
Volume
300 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)