Documenti fondamentali
Z743292
Julabo® adaptors
m16x1 male to npt 1/4 inch female, pack of 2
Sinonimo/i:
barbed adaptor
Scegli un formato
1 EA
CHF 94.80
CHF 94.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 94.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 94.80
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8891610
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to npt 1/4 inch female, pack of 2.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)