Documenti fondamentali
Z743290
Julabo® adaptors
m16x1 male to bsp 3/4 inch female, pack of 1
Sinonimo/i:
barbed adaptor
Scegli un formato
1 EA
CHF 127.00
CHF 127.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 127.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 127.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8891009
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to bsp 3/4 inch female, pack of 1.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)