Documenti fondamentali
Z743254
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 3 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
metal (insulated with connector M16x1)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930223
Parametri
50 °C (200 °C)
Lunghezza
3 m
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)