Documenti fondamentali
Z743252
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 1 m
Scegli un formato
1 EA
CHF 296.00
CHF 296.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 296.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 296.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Materiali
metal (insulated with connector M16x1)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930221
Parametri
50 °C (200 °C)
Lunghezza
1 m
Descrizione generale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)