Documenti fondamentali
Z743213
Julabo® bath accessories
immersion-height adjustable platform, for CORIO CD-200F and CD-BC26, pack of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
CHF 376.00
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 376.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9970506
Descrizione generale
Stainless steel bath insert, variable shelf with adjustble height bath, for use with Julabo® CD-200F and CD-BC26.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)