Documenti fondamentali
Z742917
CITRANOX® acid detergent, biodegradable
pack of 947 mL
Sinonimo/i:
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
Scegli un formato
12 X 947 ML
CHF 302.00
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 X 947 ML
CHF 302.00
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 947 mL
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 1832
Descrizione generale
CITRANOX™ is a phosphate free, concentrated cleaner and metal brightener for high performance removal of metal oxides, scale, salts and inorganic residues in manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing for reliable results and no interfering residues. Ideal for trace metal analysis. USDA authorized. Dilute 2:100. pH 2.5.
Note legali
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)