Documenti fondamentali
Z742598
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
Sinonimo/i:
Accuris SmartDoc
Scegli un formato
1 EA
CHF 35.50
CHF 35.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 35.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.79
CHF 35.50
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E5001-ORANGE
Descrizione generale
An orange photo filter used to image green stains on blue light illuminators and transilluminators.
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)