Documenti fondamentali
Z742429
Stacking platform for Mini BlotBoy
with dimpled mat, small, W × D 10.5 in. × 7.5 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 161.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 161.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 4
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific B3D-STACK-D
Largh. × D
10.5 in. × 7.5 in.
Descrizione generale
Stacking platform for Mini BlotBoy
Note legali
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)