Documenti fondamentali
Z742310
Rocking platform for RotoBot Mini
size 6 in. × 10 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 233.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific
Misura
6 in. × 10 in.
Descrizione generale
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Altre note
For use with the Rotobot Rotating Mixer Z742300/1/2 (Benchmark Scientific number R4045).
Note legali
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)