Documenti fondamentali
Z742179
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 5.3 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Caratteristiche
2/3 Size
Produttore/marchio commerciale
Polarware 30122
Capacità
5.3 L
Misura
13.88 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)