Z741807
Extech Portable Indoor Air Quality, Carbon Dioxide (CO2) Meter
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
battery included
WEEE compliant
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Extech Instruments CO240
humidity measuring range
10-90 %RH, accuracy: ±5 %RH, resolution: 0.1 %RH
Campo di misura
0-9999 ppm, accuracy: ±75 ppm, resolution: 1 ppm (CO2)
Campo di misura della temperatura
-10-50 °C, accuracy: ±1.0 °C, resolution: 0.1 °C
Misura
8.3 in. (211 mm) × 2.4 in. (60 mm) × 1.6 in. (40 mm)
Peso
6.4 oz (181.4 g)
Batteria
6 AAA
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)