Documenti fondamentali
Z740954
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 70 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm, round bottom
Scegli un formato
36 EA
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
36 EA
CHF 195.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Caratteristiche
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 36 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
25 mm × 200 mm
Capacità
70 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)