Documenti fondamentali
Z740805
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class B, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, tol. 0.50 mL, stopper size 22, PE
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
PE
Misura tappo a cono
22
Giunto
joint ST/NS neckstopper size 22
joint stopper22
Caratteristiche
class B meets ASTM E288
Confezionamento
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)