Documenti fondamentali
Z740714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 100 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 35.90
CHF 35.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 35.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 35.90
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Confezionamento
pkg of 1 ea
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)