Documenti fondamentali
Z740621
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 150 mm × 20 mm, autoclavable
Scegli un formato
24 EA
CHF 413.00
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
CHF 413.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
lid
Confezionamento
pack of 24 ea
Capacità della capsula
~300 mL
Diam. × Alt. piastra
150 mm × 20 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3