Documenti fondamentali
Z740612
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
Scegli un formato
8 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 EA
CHF 351.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 100 mL
Confezionamento
pkg of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
200-2000 mL
Capacità
2000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)