Documenti
Z740163
Millipore
Amicon® Ultra-2
Ultracel-3 membrane, 3 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiali
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
3 kDa
Confezionamento
pack of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Millipore UFC200324
Dimens. tubo
~2 mL
Volume d’esercizio
2 mL
Dimensione pori
3 kDa MWCO
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany