Documenti fondamentali
Z685100
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
CHF 62.20
CHF 62.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 62.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 62.20
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS14/20
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass
Diametro sommità
75 mm
Descrizione generale
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)