Documenti fondamentali
Z684805
Ace cylindrical reaction flask
capacity 1 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
Scegli un formato
1 EA
CHF 873.00
CHF 873.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 873.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 873.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6518-10
Capacità
1 L
Misura valvola
0-10 mm , zero dead space
Descrizione generale
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)