Documenti fondamentali
Z684287
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale spinbar
PTFE, W × L 2 mm × 7 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 14.90
CHF 14.90
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 14.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 14.90
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Materiali
PTFE
Largh. × lungh.
2 mm × 7 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)