Documenti fondamentali
Z682896
Ace receiving flask,
capacity 3000 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
Scegli un formato
1 EA
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 196.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Materiali
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS35/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 40777/25266
Capacità
3000 mL
Descrizione generale
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)