Z682772
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/32, plastic-coated glass
Sinonimo/i:
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
pear-shaped flask
plastic-coated glass
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 3994-114
Capacità
2000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)