Documenti fondamentali
Z681741
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.5 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
to hold 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Descrizione generale
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
Note legali
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)