Z677345
Dermatril™ LR nitrile gloves
size XL
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue gloves
blue nitrile
Misura
XL
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 50 ea (boxes of 50)
Produttore/marchio commerciale
KCL 742 -10
KCL 742
Lungh. × spessore
270 mm × 0.11 mm
Descrizione generale
All Dermatril LR disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
- Cleanroom class 100
- Anti-static
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Extended cuff
- Roughened fingertips for better grip
- Rolled cuff edge for easier donning
- CE compliant
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001, US-FED-ST 209E
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)