Documenti fondamentali
Z675482
Sterile economy sample spoon
20 mL
Sinonimo/i:
Economy Sample Spoon, Sterile Sample Spoon, dispensing tool
Scegli un formato
100 EA
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 131.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Descrizione
PS
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36740-00005
Descrizione generale
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)