Z674249
Duran® GLS 80 Protect wide mouth graduated laboratory bottles
volume 2,000 mL
Sinonimo/i:
lab bottle, lab bottles, wide mouth glass
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Giunto
joint threaded80
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 11 601 64
Parametri
max. pressure (Not for use under pressure)
Capacità
2000 mL
D.I. collo
80 mm
Volume
2,000 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Scratch, leak and shatter-resistant
- High transparency
- Temperature range -30°C to 140°C
- Autoclavable
- Suitable for use in microwaves
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)